Fontos dokumentumok
41788
Myristoleic acid
analytical standard
Szinonimák:
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
format
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?