Fontos dokumentumok
203734
Manganese(II) chloride tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystals
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp
58 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Manganese(II) chloride tetrahydrate may be used:
- As a promoter for the microwave-assisted synthesis of dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
- To synthesize a manganese(II) adipate coordinate complex with antiferromangentic property below 15K.
- To synthesize active manganese oxide with potential application as an oxidant for organic compounds.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash