Fontos dokumentumok
286044
Harmine
98%
Szinonimák:
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Teszt
98%
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NC=CC2=C1NC3=C2C=CC(OC)=C3
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDC2(983) , CYP2D6(1565)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?