85878
Streptavidin from Streptomyces avidinii
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
minőség
affinity purified
lyophilized from 10 mM potassium phosphate
specifikus aktivitás
≥13 U/mg protein
molekulatömeg
Mr ~60000
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the pre-functionalization of self-propelled catalytic micromotors
- in the fabrication and modification of hydroxyapatite-chitosan (HA-CTS) nanofilm-coated substrates
- as an analyte to bind biomolecules to the gold-inverted polymer solar cells (Au-IPSC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)