Fontos dokumentumok
D9781
Anti-DNP antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Dinitrophenol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:8,000
quantitative precipitin assay: 1.6-2.4 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg