Fontos dokumentumok
C9752
Chitin from shrimp shells
BioReagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Szinonimák:
Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
shrimp (Pandalus borealis)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
purified powder
szín
yellow to tan
alkalmasság
suitable for analysis of chitinase
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)