SRP0239
EGFR Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, HER1, PIG61, Proto-oncogene c-ErbB-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
hatékonyság
≥0.14 units/mg
molekulatömeg
87.3 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
koncentráció
>0.02 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Általános leírás
Alkalmazás
- photo-cross-linking assays
- StavroX cross-linking site identification
- in vitro kinase assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1