Fontos dokumentumok
E2375
Emetine dihydrochloride
Szinonimák:
6′,7′,10,11-Tetramethoxyemetan dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
parasites
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Alkalmazás
- as a protein synthesis inhibitor to study its effects on human papillomavirus type 8 E2 protein half-life
- to study its effects on the stress granules assembly
- as a chain-elongation inhibitor in puromycin assay for protein synthesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.