324693
Emetine dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, protein synthesis blocker, Calbiochem®
Szinonimák:
Emetine, Dihydrochloride, 6ʹ,7ʹ,10,11-Tetramethoxyemetan, 2HCl
About This Item
Javasolt termékek
product name
Emetine, Dihydrochloride, Principal alkaloid of ipecac, isolated from the ground roots of Uragoga ipecacuanha.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to off-white
white
oldhatóság
water: 20 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Movement of ribosomes along the mRNA
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Khan, M.A. 1995. Prog. Neurobiol.46, 541.
Kokuho, T., et al. 1995. Immunobiology193, 42.
Lee, Y.S., and Wurster, R.D. 1995. Cancer Lett.93, 157.
Burhans, W.C., et al. 1991. EMBO J. 10, 4351.
Filley, E.A., and Rook, G.A. 1991. Infect. Immun.59, 2567.
Landis, R.C., et al. 1991. J. Immunol.146, 128.
Schweighoffer, T., et al. 1991. Histochemistry96, 93.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3