Merck
P4405
Sigma-Aldrich
Podophyllotoxin
Méret kiválasztása
50 MG
18 100,00 Ft
100 MG
35 800,00 Ft
18 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
18 100,00 Ft
100 MG
35 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H22O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.41
Beilstein:
99163
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
18 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
183-184 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Alkalmazás
Podophyllotoxin has been used as a reference compound for evaluating the cytotoxicity in VERO cells.[1][2] It has also been used as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC).[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits microtubule assembly; antineoplastic.
Podophyllotoxin is a naturally occurring lignan obtained from resin podophyllin present in the genus Podophyllum.[4] It exhibits antiviral[5] and antimitotic properties.[6][5] Podophyllotoxin may be used to treat anogenital warts in children and dermatological conditions caused by psoriasis vulgaris. It may also be used as a therapeutic agent to treat genital tumors, Wilms tumors, lung cancer, and lymphomas.[4]
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diterpenoids as potential anti-malarial compounds from Andrographis paniculata
Dwivedi M, et al.
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 10(1), 1-16 (2021)
Podophyllotoxin: current perspectives
Qian L, et al.
Current Bioactive Compounds, 3(1), 37-66 (2007)
Ronald W Brown et al.
RSC medicinal chemistry, 11(12), 1413-1422 (2021-06-08)
African sleeping sickness is a potentially fatal neglected disease affecting sub-Saharan Africa. High-throughput screening identified the thiazolyl-benzothiophenamide 1 to be active against the causative parasite, Trypanosoma brucei. This work establishes structure-activity relationships of 1, guiding the design of second generation
Abdelhalim Babiker Mahmoud et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 1246-1246 (2020-09-15)
In a screening of Sudanese medicinal plants for antiprotozoal activity, the chloroform fractions obtained by liquid-liquid partitioning from ethanolic extracts of fruits of Croton gratissimus var. gratissimus and stems of Cuscuta hyalina Roth ex Schult. exhibited in vitro activity against
High-elevation cultivation increases anti-cancer podophyllotoxin accumulation in Podophyllum hexandrum
Li M, et al.
Industrial Crops and Products, 121, 33-344 (2018)