Fontos dokumentumok
SMB01061
Emetine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
(-)-Emetine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
480.64
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)CC)C[C@H]4NCCc5c4cc(c(c5)OC)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C29H40N2O4/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3/t18-,21-,24+,25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUVVAXYIELKVAI-CKBKHPSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)