Fontos dokumentumok
SAB4200720
Anti-β-Catenin antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CTNNB1, Anti-armadillo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15B8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~94 kDa
faj reaktivitás
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1