Fontos dokumentumok
E6627
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid sodium salt
≥99% (capillary GC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (capillary GC)
Forma
film or powder
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);;/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVEGTERCKGGVCJ-LIJGWLRISA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689)
rat ... ALOX5(25290)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on the pathology of lupus in drug-induced and spontaneous mouse models
- to pretreat mouse alveolar macrophages to study the effect/relationship between amiodarone and eicosapentaenoic acid (EPA) concerning the cytokine release
- to examine if pharmacological correction with EPA supplementation might restore autophagic flux and reduce renal lipotoxicity in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)