Fontos dokumentumok
SML1995
Capzimin dimer
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
8,8′-Disulfanediylbis(N-(2-(thiazol-2-yl)ethyl)quinoline-3-carboxamide)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC1=NC=CS1)C2=CC3=CC=CC(SSC4=C(N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=C6)C6=CC=C4)=C3N=C2
InChI
1S/C30H24N6O2S4/c37-29(33-9-7-25-31-11-13-39-25)21-15-19-3-1-5-23(27(19)35-17-21)41-42-24-6-2-4-20-16-22(18-36-28(20)24)30(38)34-10-8-26-32-12-14-40-26/h1-6,11-18H,7-10H2,(H,33,37)(H,34,38)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)