Fontos dokumentumok
SML0408
Carboxyamidotriazole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Amino-1-[[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]meth yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, L-651582
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(c(Cl)c2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c1N
InChI
1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNRZHQBJSXRYJK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.