Merck
63067
Millipore
Magnesium citrate tribasic nonahydrate
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
Szinonimák:
Citric acid magnesium salt, Trimagnesium dicitrate nonahydrate, tri-Magnesium dicitrate nonahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
613.25
Beilstein:
6674777
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (KT)
Forma
powder
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among