Merck
03664
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dehydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. EDTA tripotassium salt has been used in a study to assess the safety of EDTA and HEDTA ingredients in cosmetic formulations.
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA
Lanigan, R.S. and Yamarik, T.A.
International Journal of Toxicology, 2, 95-142 (2002)
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current