Merck
70072
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤20 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current