Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
558.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
<5% water
mp
265-270 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)