D8906
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
Szinonimák:
6-O-(6-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
for molecular biology
form
powder
molekulatömeg
average Mw >500,000 (dextran starting material)
tartalmaz
0.5-2% phosphate buffer
összetétel
Sulfur Content, 16.0-19.0%
technika/technikák
FISH: suitable
FTIR: suitable
szín
off-white
hasznos pH-tartomány
6.0-8 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmasság
suitable for marker for electrophoresis
suitable for nucleic acid hybridization
alkalmazás(ok)
genomic analysis
sample preparation
Általános leírás
Alkalmazás
- as a molecular weight marker to assess the purity and homogeneity of the purified polysaccharides by gel electrophoresis
- as a component of the hybridization buffer in fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol for DNA detection and analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Nucleic acid hybridization & Molecular Biology
- Dextran Sulfate with an average molecular weight of >500,000
- Sulfur Content of 16.0-19.0 %
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocols
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.