D6001
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
molekulatömeg
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
tartalmaz
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
összetétel
Sulfur Content, 16.0-19.0%
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6.0-8.0 (1% in water)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
Általános leírás
Alkalmazás
- to delipidate fatty plasma(67)(70)
- to induce inflammatory and carcinogenic response in the distal colon of rodents(68)
- for the preparation of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT)(69)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Related Content
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.