D4911
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
mol wt 6,500-10,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc)
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
6,500-10,000
összetétel
Sulfur Content, 16.0-22.0%
szín
white to light yellow
hasznos pH-tartomány
6.0-8 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard to perform polyacrylamide-gel electrophoresis for carbohydrates (C-PAGE)(59) and agarose gel electrophoresis(60)
- for RNA sequential probing of targets (SPOTs) imaging(61)
- as a component of 1% injection buffer(62)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Related Content
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.