51227
Dextran sulfate sodium salt
Mw 7,000-20,000
Szinonimák:
Dextran Sulfate Sodium
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 7,000-20,000
veszteség
≤10% loss on drying
szín
white
hasznos pH-tartomány
6.0-8 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2