Fontos dokumentumok
31404
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr 5,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Leuconostoc spp.)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
Mr 5,000
összetétel
Sulfur Content, 16.0-20.0%
veszteség
≤10% loss on drying
hasznos pH-tartomány
6.0-8.0 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow
water: 100 g/L at 25 °C (77 °F )
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.