Fontos dokumentumok
31395
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr ~500,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Leuconostoc spp.)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
Mr ~500,000
összetétel
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
gyártó/kereskedő neve
EDQM
hasznos pH-tartomány
6.0-8.0 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?