42867
Dextran sulfate sodium salt
Mr ~40,000
Szinonimák:
DSS Dextran Sulfate Sodium
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
Mr ~40,000
veszteség
≤10% loss on drying
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6.0-8 (10 g/L)
mp
(Decomposes on heating.)
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.