68841
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr ~20,000
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
molekulatömeg
Mr ~20,000
összetétel
Sulfur Content, 16.0-20.0%
veszteség
≤10% loss on drying
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.