52423
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content, Mr ~40,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Leuconostoc spp)
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
low sulfate content
molekulatömeg
Mr ~40,000
összetétel
Sulfur Content, 8-13%
veszteség
≤10% loss on drying
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6.0-8 (10 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.