Fontos dokumentumok
A3013
Adenosine 2′(3′)-monophosphate mixed isomers
Szinonimák:
Yeast adenylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC)
≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2*2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t2*4-,6-,7-,10-/m11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQRXDDDXDPEXNS-VQFZJOCSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)