Fontos dokumentumok
M6751
5-Methylcytosine hydrochloride
≥99%
Szinonimák:
4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
200
300
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O=C1NC(N)=C(C)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?