Fontos dokumentumok
D7625
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate sodium salt
Sigma Grade, ≥98%
Szinonimák:
Deoxycytidylic acid, dCMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial (fermentation)
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
≥98%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(O)C(COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P.Na.H/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLEUYVBRJBDVEH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in nucleoside stability studies in human renal cell carcinoma (RCC) cell line SN12C
- in the cell proliferation studies of human intestinal Caco-2 cell line and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- as a ligand in dsDNA activation-induced cytidine deaminase crystallization
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3