Merck
852198
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N5O6P · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)