Fontos dokumentumok
D0390
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p′-sulfonate) salt
≥99% (TLC)
Szinonimák:
SDMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN\C(NC)=N\CCC[C@H](N)C(O)=O.Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.Oc3ccc(cc3)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HISUXCNNXYEHER-YJSASASGSA-N
WGK
WGK 3