311204
Nᴳ,NG′-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
≥97% (HPLC), solid, nitric oxide synthesis inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, SDMA, 2HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride, Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to light yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NOS in vitro
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide 1, 65.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
WGK
WGK 3