SMB00938
Dimethyl-L-arginine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Dimethyl-L-arginine, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid, Asymmetric dimethylarginine
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDGMGEXADBMOMJ-LURJTMIESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)