475886
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt
Cell permeable. L-Arginine analog that acts as a competitive inhibitor of all three isoforms of NOS.
Szinonimák:
NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate Salt, N ω-Me-L-Arg, N G-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA, Nω-Me-L-Arg, NG-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA
Teszt
≥99% (HPLC)
≥99% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[N+H2]=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
eNOS
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
O’Kane, K.P., et al. 1994. Br. J. Clin. Pharmacol. 38, 311.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4651.
Mehta, J.L., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 173, 438.
Thomas, G., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 177.
Sakuma, I., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8664.
Hibbs, J.B., et al. 1987. Science237, 473.
Palmer, R.M.J., et al. 1987. Nature327, 524.
WGK
WGK 3