Merck
311203
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Szinonimák:
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N4O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.18
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
amorphous solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC50 = 2-3 µM) and in vivo. Causes dose-dependent vasoconstriction and bradycardic effects.
Endogenous reversible inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Causes dose-dependent vasoconstriction and bradycardic effects.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
NOS in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2-3 µM inhibiting nitric oxide synthase in vitro
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide1, 65.
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3