07-412
Anti-dimethyl-Arginine Antibody, symmetric (SYM10)
serum, Upstate®
Szinonimák:
Anti-SYM10, Dimethyl-Arginine Detection Ab, Symmetric Dimethyl-Arginine Ab
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
dimethylation (Arg)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Chromatin Biology
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1