Merck
RAB0147
Sigma-Aldrich
Human DPPIV / CD26  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... DPP4(1803)
Általános leírás
The Human CD26 (also known as DPPIV) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CD26 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CD26
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dipeptidyl peptidase 4 (DPPIV), also known as CD26 (cluster of differentiation 26), is localized on T- cell surface and interacts with adenosine deaminase (ADA), collagen and CD459. It plays a vital role in T cell co-stimulation, cell-to-cell adhesion, and in human immunodeficiency virus (HIV) infection. Deletion of the DPPIV gene alters carbohydrate metabolism which in turn leads to mental retardation and hypotonia. Abnormal expression of DPPIV is observed during liver regeneration, human cirrhosis and liver tumorigenesis. DPPIV level is reduced in serum of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients, hence, this protein has potential as a serologic marker for screening COPD. DPP4 functions as a serine protease enzyme that catalyzes the cleavage of dipeptides from peptides containing proline or alanine residues. IL-13 induced DPPIV expression is upregulated in bronchial epithelial cells (BECs) and this expression might contribute to the development of asthmatic airway inflammation, cell proliferation and fibronectin (FN) production. This protein is a promising biomarker and therapeutic target for asthma.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Taichi Shiobara et al.
Respiratory research, 17, 28-28 (2016-03-16)
Type 2 helper T-cell cytokines including IL-13 play a central role in the pathogenesis of bronchial asthma (BA). During the course of our research, our attention was drawn to dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) as one of the molecules that were induced
Xiao-Yue Chang et al.
The American journal of the medical sciences, 351(3), 244-252 (2016-03-20)
The purpose of this study is to explore the correlation between serum dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at its various disease states, analyze its applications in the prediction and diagnosis of COPD and test the
Molecular analyses of human and rat dipeptidyl peptidase IV.
C A Abbott et al.
Advances in experimental medicine and biology, 421, 161-169 (1997-01-01)
C A Abbott et al.
Immunogenetics, 40(5), 331-338 (1994-01-01)
CD26 is a lymphocyte cell surface antigen which is increased during T-cell activation and is also expressed in other tissues. It is an atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. CD26 has been implicated in a variety of
Orazio Palumbo et al.
Molecular cytogenetics, 5(1), 1-1 (2012-01-05)
Chromosomal imbalances, recognized as the major cause of mental retardation, are often due to submicroscopic deletions or duplications not evidenced by conventional cytogenetic methods. To date, interstitial deletion of long arm of chromosome 2 have been reported for more than