Fontos dokumentumok
D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Szinonimák:
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Sf9 cells
Minőségi szint
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥1,500 units/μg protein
≥1500 units/μg protein
molekulatömeg
89.1 kDa
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)