Merck
69839-M
T4 DNA Ligase - Novagen
Qualified under the most stringent cloning conditions
Szinonimák:
DNA Ligation
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106310
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
dry ice
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
T4 DNA Ligase catalyzes the formation of phosphodiester bonds between 3′-hydroxyl and 5′-phosphate groups of adjacent DNA and RNA nucleotides in blunt-end or cohesive-end configurations. The enzyme joins RNA and DNA strands only in duplex molecules and does not join single-stranded nucleic acids. Novagen T4 DNA Ligase is rigorously tested in a blue-white cloning assay under conditions that maximize exposure of DNA ends to any contaminating nucleases. The enzyme is qualified for any ligation or cloning application.
Egyéb megjegyzések
4 Weiss units/µl; one Weiss unit is defined as the amount of enzyme required to catalyze the exchange of 1 nmole of ³²P from pyrophosphate into ATP as Norit®-absorbable material in 20 minutes at 37°C. 0.01 Weiss unit is the amount of enzyme required to ligate > 95% of 1 µg bacteriophage λ Hind III fragments at 16°C in 20 minutes.
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Plazmid-előkészítés, in vitro transzkripció, mRNS-tisztítás és LNP-formulálás eszközei az mRNS-alapú vakcina- és terápiás fejlesztésben.