Fontos dokumentumok
C4915
S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Szinonimák:
(S)-γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Bayer
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBAKFASWICGISY-DASCVMRKSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chlorpheniramine maleate is clinically used as a topical ointment to treat skin disorders such as sunburn, urticaria, angioedema, pruritus and insect bites.
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for SFCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.