EC10A-1KT
Fatty Acid Kit
(individually packaged, quantities indicated), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
99-100% (GLC, TLC)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 kit
koncentráció
(individually packaged, quantities indicated)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analit
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?