189826
5-Aza-2′-Deoxycytidine
≥98% (HPLC), liquid, DNA methyltransferase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
InSolution 5-Aza-2′-Deoxycytidine, Decitabine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-Aza-2′-Deoxycytidine, InSolution, ≥98%, DNA methyltransferase inhibitor
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)