Fontos dokumentumok
D0754
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
≥98.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate (1:2)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
crystalline
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?