Fontos dokumentumok
719536
3,3′-Diiodo-L-thyronine (T2) hydrochloride
98% (CP)
Szinonimák:
3,3′-·Diiodo-·4-·(4-·hydroxyphenoxy)·-L-phenylalanine, O-(4-·Hydroxyphenyl)-3-,3′-·diiodo-L-tyrosine, T2
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(OC2=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C2I)C=C1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPCJBZABTUOGNM-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?