Fontos dokumentumok
T-078
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 (reverse T3-13C6)
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
IC1=CC(O[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC(I)=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,7+1,9+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZCBWYNLGPIQRK-CXGLLCBXSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Cikkek
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.