Fontos dokumentumok
1368008
USP
Liothyronine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
liothyronine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
234-238 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard, standard stock, Liothyronine stock, and resolution solutions for assay, and identification test according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Thyroid
- Levothyroxine Sodium Tablets
- Liothyronine Sodium Tablets
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)