Merck
709719
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-Triiodothyronine-(diiodophenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
Reverse T3-13C6 hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
693.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8;/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCBXNJGXKMWFLL-UKPPHBCASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)