Fontos dokumentumok
C9658
Carboxypeptidase G from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Szinonimák:
γ-Glutamyl hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥3 units/mg protein
molekulatömeg
homodimer ~90 kDa
összetétel
Protein, ~70% biuret
oldhatóság
H2O: soluble 0.5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)